4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4-Dichloro-6-methylaniline
A12591.06
A12591.14
A12591.06EA
63.6
EUR
A12591.06
A12591.14
4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 30273-00-8
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 82-84°/0.1mm
MDL No.: MFCD00044074
Fórmula:
C₇H₇Cl₂N Ponto de ebulição: 82…84 °C (0,1 mmHg) Ponto de Fusão: 43…45 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044074 Número CAS: 30273-00-8 |