Print…
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B2085-25G B2085-5G
TCIAB2085-25GEA 214 EUR
TCIAB2085-25G TCIAB2085-5G
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (por GC)
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Fórmula: C₈H₉BrS
Ponto de ebulição: 137°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040826
Número CAS: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a981dca38aeabfc68f734487434c3b233bfbbe&vid=02a981dca38aeabfc68f734487434c3b233bfbbe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %