4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L12725.06
L12725.14
L12725.06EA
57.2
EUR
L12725.06
L12725.14
4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
4-Bromo-2-ethylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 45762-41-2
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Refractive Index: 1.6020
Boiling Point: 110-112°/2mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041434
Fórmula:
C₈H₁₀BrN Ponto de ebulição: 110…112 °C (2 mmHg) Densidade: 1,412 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041434 Número CAS: 45762-41-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |