Print…
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dibromo-4-methylaniline
L13101.06 L13101.03
L13101.06EA 219 EUR
L13101.06 L13101.03
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
3,5-Dibromo-p-toluidine
Purity: 99% CAS No.: 13194-73-5 Molecular Formula: C7H7Br2N Formula Weight: 264.96 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 2639285
Fórmula: C₇H₇Br₂N
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151806
Número CAS: 13194-73-5