Print…
4-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Isopropoxybenzeneboronic acid
H52675.03 H52675.06 H52675.14
H52675.03EA 38.3 EUR
H52675.03 H52675.06 H52675.14
4-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 153624-46-5 Molecular Formula: C9H13BO3 Formula Weight: 180.01 Melting Point: 150-154° MDL No.: MFCD03427051
Fórmula: C₉H₁₃BO₃
Ponto de Fusão: 150…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427051
Número CAS: 153624-46-5