Print…
4-Nonylphenylboronic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: 4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
13140-100 13140-250 13140-500 13140-1
CAYM13140-100EA 36.2 EUR
CAYM13140-100 CAYM13140-250 CAYM13140-500 CAYM13140-1
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₅H₂₅BO₂
Número MDL : MFCD02093070
Número CAS: 256383-45-6