4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17753.03
L17753.06
L17753.03EA
106
EUR
L17753.03
L17753.06
4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
4-Nonylphenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 256383-45-6
Molecular Formula: C15H25BO2
Formula Weight: 248.18
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 8215118
Fórmula:
C₁₅H₂₅BO₂ Ponto de Fusão: 82…85 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02093070 Número CAS: 256383-45-6 |