Print…
4-Butylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-n-Butylbenzeneboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
521493-1G 521493-5G
SIAL521493-1GEA 104 EUR
SIAL521493-1G SIAL521493-5G
4-Butylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Butylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₅BO₂
Número MDL : MFCD02093926
Número CAS: 145240-28-4