Print…
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Isobutylbenzeneboronic acid
H52603.03 H52603.06
H52603.03EA 35.8 EUR
H52603.03 H52603.06
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 153624-38-5 Molecular Formula: C10H15BO2 Formula Weight: 178.04 Melting Point: 117-120° MDL No.: MFCD01632198
Fórmula: C₁₀H₁₅BO₂
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632198
Número CAS: 153624-38-5