Print…
1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
D1957-25ML D1957-500ML
TCIAD1957-25MLEA 26 EUR
TCIAD1957-25ML TCIAD1957-500ML
1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (por GC) estabilizado
1,3-Diisopropenylbenzene
Fórmula: C₁₂H₁₄
Ponto de ebulição: 231°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008584
Número CAS: 3748-13-8
EINECS: 223-146-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7d586b91af5611f72f831f8b1ccd9934c6bdbc0&vid=a7d586b91af5611f72f831f8b1ccd9934c6bdbc0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %