Nickel sulphate hydrate ≥99.9985% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10820.14
10820.22
10820.14EA
129
EUR
10820.14
10820.22
Nickel sulphate hydrate ≥99.9985% (baseado em metais), Puratronic®
Nickel sulphate hydrate
Purity: 99.9985%
CAS No.: 15244-37-8
Molecular Formula: NiO4S.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 154.77(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 2.070
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.3-4.7
Merck Reference: 14,6517
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011146
Fórmula:
NiO₄S·H₂O Peso Molecular: 154.77 g/mol (anhy) Densidade: 2.070 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011146 Número CAS: 15244-37-8 EINECS: 232-104-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6517 |