Print…
Sodium-1-tridecanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
I0351-25G I0351-5G
TCIAI0351-25GEA 366 EUR
TCIAI0351-25G TCIAI0351-5G
Sodium-1-tridecanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Sodium-1-tridecanesulphonate
Fórmula: C₁₃H₂₇NaO₃S
Número MDL : MFCD00024993
Número CAS: 5802-89-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d789512afbe9cc4344ef658ffd35b39225d1d582&vid=3c7ff80d3e739fa1d7efa70578b0107a6ca53157&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance to pass test
Solubility in hot Water almost transparency