Print…
Sodium-1-pentadecanesulphonate
Fornecedor: TCI
P0889-1G P0889-5G
TCIAP0889-1GEA 160 EUR
TCIAP0889-1G TCIAP0889-5G
Sodium-1-pentadecanesulphonate
Sodium-1-pentadecanesulphonate
Fórmula: C₁₅H₃₁NaO₃S
Número MDL : MFCD00059838
Número CAS: 5896-54-8
EINECS: 227-588-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f953cebe033f8ee91f06f1c3e7cf0ecff9e2a3e0&vid=f953cebe033f8ee91f06f1c3e7cf0ecff9e2a3e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal