Print…
Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Octadecanesulphonic acid, sodium salt
384910010 384910050 384910100
ACRO384910010EA 24.9 EUR
ACRO384910010 ACRO384910050 ACRO384910100
Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Sodium-1-octadecanesulphonate
Fórmula: C₁₈H₃₇NaO₃S
Ponto de Fusão: 163…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051526
Número CAS: 13893-34-0
EINECS: 237-660-6
Encomendar
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C, 1 h, 760 mmHg)
Elemental Analysis ≥88 % (C, H)