1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L06407.06
L06407.14
L06407.06EA
62.7
EUR
L06407.06
L06407.14
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Purity: 98+%
CAS No.: 35192-74-6
Molecular Formula: C9H19NaO3S
Formula Weight: 230.30
Melting Point:
Fórmula:
C₉H₁₉NaO₃S Ponto de Fusão: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025010 Número CAS: 35192-74-6 |