Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20382.06
B20382.14
B20382.22
B20382.06EA
45.8
EUR
B20382.06
B20382.14
B20382.22
Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 15015-81-3
Molecular Formula: C16H33SO3Na
Formula Weight: 328.49
Beilstein Reference: 3920654
MDL No.: MFCD00007528
Fórmula:
C₁₆H₃₃NaSO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007528 Número CAS: 15015-81-3 EINECS: 239-100-6 |