Print…
Allyl methyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Allyl(methyl)sulphane
A1117-25ML A1117-5ML
TCIAA1117-25MLEA 40 EUR
TCIAA1117-25ML TCIAA1117-5ML
Allyl methyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Allyl methyl sulphide
Fórmula: C₄H₈S
Peso Molecular: 88.17 g/mol
Ponto de ebulição: 92°C
Ponto de Inflamação: 18°C
Número MDL : MFCD00008657
Número CAS: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fc859b7c869e3b86583eb079e34a5f2ded11c8f&vid=4fc859b7c869e3b86583eb079e34a5f2ded11c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %