Print…
Allyl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A34201-25G A34201-5G
SIALA34201-25GEA 89.9 EUR
SIALA34201-25G SIALA34201-5G
Allyl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Allyl methyl sulphide
Fórmula: C₄H₈S
Número MDL : MFCD00008657
Número CAS: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0