Allyl methyl sulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Allyl(methyl)sulphane
B22514.06
B22514.14
B22514.06EA
28.2
EUR
B22514.06
B22514.14
Allyl methyl sulphide ≥98%
Allyl methyl sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 10152-76-8
Molecular Formula: CH2=CHCH2SCH3
Formula Weight: 88.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(65°F)
Refractive Index: 1.4714
Odour: Stench
Boiling Point: 91-93°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008657
Fórmula:
C₄H₈S Peso Molecular: 88.17 g/mol Ponto de ebulição: 91…93 °C Densidade: 0.803 Ponto de Inflamação: 18 °C (65 °F) |
Número MDL :
MFCD00008657 Número CAS: 10152-76-8 EINECS: 233-422-0 ADR: 3 II |