Print…
Allyl ethyl sulphide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L12847.03 L12847.06
L12847.03EA 30.2 EUR
L12847.03 L12847.06
Allyl ethyl sulphide ≥97%
Allyl ethyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 5296-62-8 Molecular Formula: C5H10S Formula Weight: 102.19 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Unpleasant Boiling Point: 115-116° Beilstein Reference: 1736876 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00026979
Fórmula: C₅H₁₀S
Ponto de ebulição: 115…116 °C
Densidade: 0,868
Ponto de Inflamação: 18 °C (64 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026979
Número CAS: 5296-62-8
ADR: 3,II