Print…
cis-5-Octen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W372218-100G-K W372218-1KG-K
SIALW372218-100G-KEA 165 EUR
SIALW372218-100G-K SIALW372218-1KG-K
cis-5-Octen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-5-Octen-1-ol
Fórmula: C₈H₁₆O
Número MDL : MFCD00015569
Número CAS: 64275-73-6
EINECS: 264-764-9