Print…
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Acetyl-4'-bromobiphenyl, 1-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone
L13798.14 L13798.22
L13798.14EA 92.3 EUR
L13798.14 L13798.22
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Purity: 97% CAS No.: 5731-01-1 Molecular Formula: C14H11BrO Formula Weight: 275.15 Melting Point: 125-127° Beilstein Reference: 2048590
Fórmula: C₁₄H₁₁BrO
Peso Molecular: 275.15 g/mol
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143242
Número CAS: 5731-01-1
EINECS: 227-236-9