Print…
Zinc bromide hydrate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
44230.22 44230.36
44230.22EA 79.5 EUR
44230.22 44230.36
Zinc bromide hydrate ≥99.9% (baseado em metais)
Zinc bromide hydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: ZnBr2.xH2O Formula Weight: 225.19(anhy) Physical Form: Crystalline Merck Reference: 14,10129 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011294
Fórmula: Br₂Zn·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011294
Número CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10129