Print…
Zinc bromide hydrate ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12960.06 12960.22
12960.06EA 59 EUR
12960.06 12960.22
Zinc bromide hydrate ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Zinc bromide hydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 7699-45-8 Molecular Formula: ZnBr2.xH2O (x≈2) Formula Weight: 225.19(anhy) Physical Form: Crystalline UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011294
Fórmula: Br₂Zn·H₂O
Peso Molecular: 225.19 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011294
Número CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,10129