Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) em n-hexano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43356.AE
43356.AC
43356.AEEA
161
EUR
43356.AE
43356.AC
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) em n-hexano
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 103470-68-4
Molecular Formula: C24H45O6Y
Formula Weight: 518.16
Physical Form: Liquid
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00070441
Fórmula:
C₂₄H₄₅O₆Y Peso Molecular: 518.524 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070441 Número CAS: 103470-68-4 UN: 1208 ADR: 3 II |