Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) em ácido 2-etil-hexanoico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Ethylhexanoic acid strontium salt
40719.14
40719.22
40719.14EA
175
EUR
40719.14
40719.22
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) em ácido 2-etil-hexanoico
Strontium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 2457-02-5
Molecular Formula: C16H30O4Sr
Formula Weight: 374.04
Physical Form: Liquid
Odour: Mild
MDL No.: MFCD00070438
Fórmula:
C₁₆H₃₀O₄Sr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070438 Número CAS: 2457-02-5 EINECS: 219-536-3 |