Print…
Silicon nitride predominantemente fase β ≤10 µm, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Silicon(IV) nitride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
248622-100G 248622-500G
SIAL248622-100GEA 175 EUR
SIAL248622-100G SIAL248622-500G
Silicon nitride predominantemente fase β ≤10 µm, Sigma-Aldrich®
Silicon nitride
Fórmula: N₄Si₃
Número MDL : MFCD00011230
Número CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8