Silicon nitride amorfo ≥98.5%, nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Silicon(IV) nitride
45611.06
45611.14
45611.22
45611.06EA
65.9
EUR
45611.06
45611.14
45611.22
Silicon nitride amorfo ≥98.5%, nanopó
Silicon nitride
Purity: 98.5+%
CAS No.: 12033-89-5
Molecular Formula: Si3N4
Formula Weight: 140.28
Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 103-123m2/g
Density: 3.2
Appearance: Pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 1900° subl.
Merck Reference: 14,8497
MDL No.: MFCD00011230
Fórmula:
N₄Si₃ Ponto de Fusão: 1900 °C (sublimação) Densidade: 3,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011230 Número CAS: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 Merck Index: 14,8497 |