Print…
Silicon nitride fase α ≥99.85% (baseado em metais) 90+% α-phase, Grau Eletrônico for the electronics industry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Silicon(IV) nitride
49113.09 49113.18
49113.09EA 40.2 EUR
49113.09 49113.18
Silicon nitride fase α ≥99.85% (baseado em metais) 90+% α-phase, Grau Eletrônico for the electronics industry
Silicon nitride
Purity: 99.85% CAS No.: 12033-89-5 Molecular Formula: N4Si3 Formula Weight: 140.28 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.2 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1900° subl. Merck Reference: 14,8497 MDL No.: MFCD00011230
Fórmula: N₄Si₃
Ponto de Fusão: 1900 °C (sublimação)
Densidade: 3,2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011230
Número CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8
Merck Index: 14,8497