Print…
Silicon nitride fase α ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Silicon(IV) nitride
14704.14 14704.22 14704.36
14704.14EA 79.2 EUR
14704.14 14704.22 14704.36
Silicon nitride fase α ≥99.9% (baseado em metais)
Silicon nitride
Purity: 99.9% CAS No.: 12033-89-5 Molecular Formula: Si3N4 90% min (alpha form) Formula Weight: 140.28 Physical Form: 1 Micron Powder Density: 3.2 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1900° subl. Merck Reference: 14,8497 MDL No.: MFCD00011230
Fórmula: N₄Si₃
Ponto de Fusão: 1900 °C (sublimação)
Densidade: 3,2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011230
Número CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8
Merck Index: 14,8497