Print…
Silicon nitride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Silicon(IV) nitride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
334103-100G 334103-25G
SIAL334103-100GEA 343 EUR
SIAL334103-100G SIAL334103-25G
Silicon nitride, Sigma-Aldrich®
Silicon nitride
Fórmula: N₄Si₃
Número MDL : MFCD00011230
Número CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8