Magnesium nitride ≥99.6% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trimagnesium dinitride
41946.09
41946.18
41946.09EA
102
EUR
41946.09
41946.18
Magnesium nitride ≥99.6% (baseado em metais)
Magnesium nitride
Purity: 99.6%
CAS No.: 12057-71-5
Molecular Formula: Mg3N2
Formula Weight: 100.95
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.71
Melting Point: 800° dec.
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00016205
Fórmula:
Mg₃N₂ Peso Molecular: 100.93 g/mol Ponto de Fusão: 800 °C (decomposição) Densidade: 2.71 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016205 Número CAS: 12057-71-5 EINECS: 235-022-1 UN: 3178 ADR: 4.1 II |