Calcium nitride ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13124.06
13124.18
13124.30
13124.06EA
127
EUR
13124.06
13124.18
13124.30
Calcium nitride ≥99% (baseado em metais)
Calcium nitride
Purity: 99%
CAS No.: 12013-82-0
Molecular Formula: Ca3N2
Formula Weight: 148.25
Physical Form: 12mm & Down Pieces
Density: 2.63
Melting Point: 1195°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00015985
Fórmula:
Ca₃N₂ Ponto de Fusão: 1195 °C Densidade: 2,63 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015985 Número CAS: 12013-82-0 EINECS: 234-592-9 UN: 3178 ADR: 4.1,II |