Print…
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
483699-25G 483699-5G
SIAL483699-25GEA 321 EUR
SIAL483699-25G SIAL483699-5G
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Potassium selenocyanate
Fórmula: CKNSe
Número MDL : MFCD00011366
Número CAS: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II