Print…
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
216186-10G 216186-250G 216186-50G
SIAL216186-10GEA 137 EUR
SIAL216186-10G SIAL216186-250G SIAL216186-50G
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Potassium selenocyanate
Fórmula: CKNSe
Número MDL : MFCD00011366
Número CAS: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II