Print…
Potassium selenocyanate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
201980100 201980500 201982500
ACRO201980100EA 90.2 EUR
ACRO201980100 ACRO201980500 ACRO201982500
Potassium selenocyanate 99%
Potassium selenocyanate
Fórmula: CKNSe
Ponto de Fusão: 152…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011366
Número CAS: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %