Print…
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L09392.14 L09392.22
L09392.14EA 43.9 EUR
L09392.14 L09392.22
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2305-26-2 Molecular Formula: C8H10O4 Formula Weight: 170.17 Melting Point: 165-170° Beilstein Reference: 2050419
Fórmula: C₈H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 165…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070482
Número CAS: 2305-26-2
EINECS: 218-974-2