Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 7133-37-1
Molecular Formula: C7H14S
Formula Weight: 130.25
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Unpleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 89-90°/35mm
Beilstein Reference: 1919309
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00039460
Fórmula:
C₇H₁₄S Ponto de ebulição: 89…90 °C (35 mmHg) Ponto de Fusão: –80 °C Densidade: 0,944 Ponto de Inflamação: 61 °C (142 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039460 Número CAS: 7133-37-1 EINECS: 230-431-1 ADR: 9,III |