Print…
2-Amino-4-phenylphenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-hydroxybiphenyl, 3-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-ol
A0397-1G A0397-25G A0397-5G
TCIAA0397-1GEA 35 EUR
TCIAA0397-1G TCIAA0397-25G TCIAA0397-5G
2-Amino-4-phenylphenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-phenylphenol
Fórmula: C₁₂H₁₁NO
Peso Molecular: 185.2200 g/mol
Número MDL : MFCD00059187
Número CAS: 1134-36-7
EINECS: 214-484-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9980011df2f29025c40bad77e66417b07a227a32&vid=9980011df2f29025c40bad77e66417b07a227a32&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency