3-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B2489-25G
B2489-5G
TCIAB2489-25GEA
236
EUR
TCIAB2489-25G
TCIAB2489-5G
3-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Biphenylboronic acid
Fórmula:
C₁₂H₁₁BO₂ Ponto de Fusão: 208°C |
Número MDL :
MFCD01318102 Número CAS: 5122-95-2 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 110.0 % |