Print…
2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H32320.03 H32320.06
H32320.03EA 42.9 EUR
H32320.03 H32320.06
2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Biphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 914675-52-8 Molecular Formula: C18H21BO2 Formula Weight: 280.17 Melting Point: 76-79° MDL No.: MFCD14636459
Fórmula: C₁₈H₂₁BO₂
Peso Molecular: 280.17 g/mol
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14636459
Número CAS: 914675-52-8