Print…
1,3,5-Triacetylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,1',1''-(Benzene-1,3,5-triyl)triethanone
T1337-25G T1337-5G
TCIAT1337-25GEA 474 EUR
TCIAT1337-25G TCIAT1337-5G
1,3,5-Triacetylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Triacetylbenzene
Fórmula: C₁₂H₁₂O₃
Número MDL : MFCD00008741
Número CAS: 779-90-8
EINECS: 212-302-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2675d43313bf14c2c16e2e0a38c989a6421f71ac&vid=2675d43313bf14c2c16e2e0a38c989a6421f71ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C