Print…
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
T2747-25G T2747-5G
TCIAT2747-25GEA 257 EUR
TCIAT2747-25G TCIAT2747-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00126489
Número CAS: 383-53-9
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=137dc07bc8f7f3f46ce63489a9b2c9940a8a9a7e&vid=137dc07bc8f7f3f46ce63489a9b2c9940a8a9a7e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C