Print…
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
669466-1G 669466-5G
SIAL669466-1GEA 113 EUR
SIAL669466-1G SIAL669466-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O
Número MDL : MFCD00126489
Número CAS: 383-53-9