2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
H31526.03
H31526.06
H31526.09
H31526.03EA
102
EUR
H31526.03
H31526.06
H31526.09
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2003-10-3
Molecular Formula: C9H6BrF3O
Formula Weight: 267.04
Physical Form: Fused solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 69-72°
MDL No.: MFCD03094283
Fórmula:
C₉H₆BrF₃O Peso Molecular: 267.04 g/mol Ponto de ebulição: 69…72 °C Ponto de Fusão: 20…23 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094283 Número CAS: 2003-10-3 |