Print…
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-ethanone
H32032.03 H32032.06
H32032.03EA 50.3 EUR
H32032.03 H32032.06
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 97% CAS No.: 54109-16-9 Molecular Formula: C9H6BrF3O Formula Weight: 267.04 Melting Point: 24-32° MDL No.: MFCD03094304
Fórmula: C₉H₆BrF₃O
Ponto de Fusão: 24…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094304
Número CAS: 54109-16-9
UN: 3265
ADR: 8,III