Print…
3,5-Dibenzyloxybenzyl bromide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B2093-25G B2093-5G
TCIAB2093-25GEA 819 EUR
TCIAB2093-25G TCIAB2093-5G
3,5-Dibenzyloxybenzyl bromide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dibenzyloxybenzyl bromide
Fórmula: C₂₁H₁₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093444
Número CAS: 24131-32-6
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb71332653ec648e41f86de48ac64dbb438b7927&vid=cb71332653ec648e41f86de48ac64dbb438b7927&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C