2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L12274.06
L12274.14
L12274.06EA
19.5
EUR
L12274.06
L12274.14
2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
2-(Benzylthio)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 26524-88-9
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 168-169°/18mm
MDL No.: MFCD00014039
Fórmula:
C₉H₁₂OS Ponto de ebulição: 168…169 °C (18 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014039 Número CAS: 26524-88-9 |