Print…
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)benzene-1,2-diol hydrobromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
858781-250MG 858781-1G 858781-5G
SIAL858781-250MGEA 52.8 EUR
SIAL858781-250MG SIAL858781-1G SIAL858781-5G
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Fórmula: C₇H₁₀BrNO₂
Número MDL : MFCD00012859
Número CAS: 16290-26-9
EINECS: 240-382-8