Print…
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)benzene-1,2-diol hydrobromide
228570010 228570050 228572500
ACRO228570010EA 73 EUR
ACRO228570010 ACRO228570050 ACRO228572500
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Fórmula: C₇H₁₀BrNO₂
Ponto de Fusão: >180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012859
Número CAS: 16290-26-9
EINECS: 240-382-8
Encomendar
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %